Merck
SLW1139/10
Pyrex® Fernbach culture flask, baffled
screwcap, 2800 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1139/10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.43
物質
Pyrex flask
screw top borosilicate glass flask
screw top polypropylene cap
straight neck
無菌性
non-sterile
特徴
with cap
baffled, 3 indents
screwcap
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1139/10
H
230 mm
本体 外径
210 mm
キャパシティ
2800 mL
2800 mL
フラスコ有効容積
(2800 mL)
有効容積
2800 mL
フィッティング
GL 45 cap
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • For use in preparation of cultures
  • Large surface area to volume ratio
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibit 3 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Screwcap, supplied with Polypropylene GL45 screwcap
  • Screwcap version is compatible with membrane screwcap, available separately
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.