Merck
S49213
2,2,2-TRIFLUORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{2,2,2-TRICHLORO-1-[(TRIFLUOROACETYL)AMINO]ETHOXY}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C8H4Cl6F6N2O3
CAS番号:
分子量:
502.841
MDL番号: