Merck
S46052
4-METHYL-4-({5-[(4-METHYLMORPHOLIN-4-IUM-4-YL)METHYL]-1,4-DIOXAN-2-YL}METHYL)MORPHOLIN-4-IUM DIIODIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C16H32I2N2O4
CAS番号:
分子量:
570.253
MDL番号: