Merck
S43711
3-(5-METHOXY-2-{(1E)-2-[(Z)-(5-PHENYL-3-(3-SULFOPROPYL)-1,3-BENZOTHIAZOL-2(3H)-YLIDENE)METHYL]-1-BUTENYL}THIENO[2,3-E][1,3]BENZOTHIAZOL-1-IUM-1-YL)-1-PROPANESULFONATE COMPOUND WITH N,N,N-TRIETHYLAMINE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C40H49N3O7S5
CAS番号:
分子量:
844.172
MDL番号: