Merck
R999024
N'-[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]-2-[(1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H20N4O2S
CAS番号:
分子量:
380.472
MDL番号: