Merck
R983861
N-(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)-2-OXO-2-[(2E)-2-(3-PHENOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO]ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H20N4O3S
CAS番号:
分子量:
444.516
MDL番号: