Merck
R979791
2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(4-HYDROXY-3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H20BrN5O3S
CAS番号:
分子量:
538.427
MDL番号: