Merck
R979163
N'-[(E)-(3-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H14BrClN4OS3
CAS番号:
分子量:
513.887
MDL番号: