Merck
R975052
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E,2Z)-2-CHLORO-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H21Cl2N5OS
CAS番号:
分子量:
522.46
MDL番号: