Merck
R947946
METHYL 4-{3-[(3-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C27H28ClNO4
CAS番号:
分子量:
465.982
MDL番号: