コンテンツへスキップ
Merck

R945099

3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE O-(2-FURYLMETHYL)OXIME

AldrichCPR

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

化学式:
C14H15NO4
CAS番号:
分子量:
261.28
MDL番号:

その他情報

Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of rare and unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.

NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH'S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.

最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)