Merck
R943053
2-((2E)-2-{2-[(4-BROMOBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}HYDRAZINO)-2-OXO-N-(5-PHENYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H18BrN5O3S
CAS番号:
分子量:
536.411
MDL番号: