Merck
R942928
N-[2-((2E)-2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)-2-OXOETHYL]-3-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H22BrN5O2
CAS番号:
分子量:
516.402
MDL番号: