Merck
R932361
ETHYL 2-{[{(2E)-2-[4-(METHOXYCARBONYL)BENZYLIDENE]HYDRAZINO}(OXO)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C22H23N3O6S
CAS番号:
分子量:
457.509
MDL番号: