Merck
R916552
4-BROMOBENZALDEHYDE [1,3-DIMETHYL-7-(4-METHYLBENZYL)-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C22H21BrN6O2
CAS番号:
分子量:
481.356
MDL番号: