Merck
R915319
6-AMINO-3-PHENYL-4-[5-(2,4,6-TRICHLOROPHENYL)-2-FURYL]-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H13Cl3N4O2
CAS番号:
分子量:
483.745
MDL番号: