Merck
R913324
BENZYL {[7-(2-CHLOROBENZYL)-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]SULFANYL}ACETATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H21ClN4O4S
CAS番号:
分子量:
484.965
MDL番号: