Merck
R912077
2-{[1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(3-PYRIDINYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H20ClN5OS
CAS番号:
分子量:
449.966
MDL番号: