Merck
R911275
METHYL 4-{(E)-[({[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)HYDRAZONO]METHYL}BENZOATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C22H23N5O4S
CAS番号:
分子量:
453.524
MDL番号: