Merck
R909289
N'-[(E)-(2-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H20BrN5O2S
CAS番号:
分子量:
474.383
MDL番号: