Merck
R898074
ETHYL 2-{[(2E)-3-(3-NITROPHENYL)-2-PROPENOYL]AMINO}-1-(1-PHENYLETHYL)-1H-PYRROLO[2,3-B]QUINOXALINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C30H25N5O5
CAS番号:
分子量:
535.564
MDL番号: