Merck
R893811
ETHYL 2-[({[5-(4-FLUOROPHENYL)-4-OXO-3-PHENYL-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETYL)AMINO]-5-PHENYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C33H24FN3O4S3
CAS番号:
分子量:
641.767
MDL番号: