Merck
R890987
N'-[(1-METHYL-4-NITRO-1H-PYRAZOL-3-YL)CARBONYL]-5-(2-THIENYL)-7-(TRIFLUOROMETHYL)PYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-2-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C17H11F3N8O4S
CAS番号:
分子量:
480.388
MDL番号: