Merck
R880841
3-{(5Z)-5-[1-(4-METHYLBENZYL)-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL}PROPANOIC ACID
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C22H18N2O4S2
CAS番号:
分子量:
438.528
MDL番号: