Merck
R874876
METHYL 4-({[(3-ALLYL-4-OXO-5-PHENYL-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H21N3O4S2
CAS番号:
分子量:
491.592
MDL番号: