Merck
R872814
N'-((E)-{4-METHOXY-3-[(3-NITRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)METHYL]PHENYL}METHYLIDENE)-3-METHYL-4-NITROBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C19H17N7O6
CAS番号:
分子量:
439.391
MDL番号: