Merck
R861456
BIS(2-METHOXYETHYL) 2,6-DIMETHYL-4-[3-(2-NAPHTHYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C34H35N3O6
CAS番号:
分子量:
581.675
MDL番号: