Merck
R861294
2-[(3Z)-3-(2-(4-CHLOROPHENYL)-6-OXO[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-5(6H)-YLIDENE)-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL]ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H12ClN5O3S
CAS番号:
分子量:
437.867
MDL番号: