Merck
R859168
2-CHLORO-N-((5E)-5-{[3-(4-FLUOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H16ClFN4O2S2
CAS番号:
分子量:
535.022
MDL番号: