Merck
R857750
N-(1-ADAMANTYL)-2-[(3-ALLYL-4-OXO-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H29N3O2S2
CAS番号:
分子量:
455.646
MDL番号: