Merck
R857432
2-{[3-ALLYL-5-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(2-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H20FN3O2S2
CAS番号:
分子量:
465.572
MDL番号: