Merck
R853046
2-{4-[(7-METHYL-4-OXO-3-PHENYL-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]BUTYL}-1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C29H27N3O3S2
CAS番号:
分子量:
529.685
MDL番号: