Merck
R850098
5-CHLORO-11-METHYL-9,10,11,12-TETRAHYDRO-8H-[1]BENZOTHIENO[2',3':4,5]PYRIMIDO[2,1-A]PHTHALAZIN-8-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H14ClN3OS
CAS番号:
分子量:
355.849
MDL番号: