Merck
R840904
4-{[(E)-[1,1'-BIPHENYL]-4-YLMETHYLIDENE]AMINO}-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H22N4O3S
CAS番号:
分子量:
446.532
MDL番号: