Merck
R840882
4-{[(E)-(5-BROMO-2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H16BrFN4O3S
CAS番号:
分子量:
467.32
MDL番号: