Merck
R840750
4-{[(E)-(4-ETHOXY-3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C21H24N4O5S
CAS番号:
分子量:
444.513
MDL番号: