Merck
R840343
4-({(E)-[3-(BENZYLOXY)-4-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H26N4O5S
CAS番号:
分子量:
506.585
MDL番号: