Merck
R836958
7-(2-CHLOROBENZYL)-8-[4-(3-CHLOROPHENYL)-1-PIPERAZINYL]-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H22Cl2N6O2
CAS番号:
分子量:
485.377
MDL番号: