Merck
R835528
ISOPROPYL (2E)-7-METHYL-2-(1-NAPHTHYLMETHYLENE)-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H22N2O3S2
CAS番号:
分子量:
474.605
MDL番号: