Merck
R835129
ETHYL 2-[3-HYDROXY-4-(4-METHYLBENZOYL)-2-OXO-5-(4-PROPOXYPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C28H28N2O6S
CAS番号:
分子量:
520.609
MDL番号: