Merck
R834513
5-(4-CHLOROBENZOYL)-4-HYDROXY-6-(3-PHENOXYPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)TETRAHYDRO-2(1H)-PYRIMIDINONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H18ClF3N2O4
CAS番号:
分子量:
490.87
MDL番号: