Merck
R834327
ETHYL 2-[3-(4-ETHOXYBENZOYL)-4-HYDROXY-5-OXO-2-(4-PROPOXYPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C29H30N2O7S
CAS番号:
分子量:
550.636
MDL番号: