Merck
R828033
1-[4-(3,4-DICHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL]-2-ETHYL-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H25Cl2N5
CAS番号:
分子量:
478.429
MDL番号: