Merck
R807559
2-METHOXY-4-((E)-{[[2-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)ANILINO](OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C29H28N4O8
CAS番号:
分子量:
560.569
MDL番号: