Merck
R799173
9-METHYL-2-[(2-PHENYLETHYL)AMINO]-3-((E)-{[(E)-2-PHENYLETHYL]IMINO}METHYL)-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H26N4O
CAS番号:
分子量:
410.523
MDL番号: