Merck
R795186
METHYL 2-{[2,2,2-TRICHLORO-1-(ISOBUTYRYLAMINO)ETHYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C16H21Cl3N2O3S
CAS番号:
分子量:
427.78
MDL番号: