Merck
R791164
N'-[(E)-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-[(4,5-DIPHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H23N5O3S
CAS番号:
分子量:
473.558
MDL番号: