Merck
R789879
N'-[(E)-(2,3-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-3-(1,2-DIHYDRO-5-ACENAPHTHYLENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H16Cl2N4O
CAS番号:
分子量:
435.316
MDL番号: