Merck
R789534
N'-[(E)-(2,4-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-(5-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C13H12Cl2N4O2
CAS番号:
分子量:
327.172
MDL番号: