Merck
R767034
2-[(1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E,2E)-3-(2-NITROPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C19H17N5O3S
CAS番号:
分子量:
395.443
MDL番号: